Learn More
Bis(4-hydroxy)benzophenone, TRC
Codice prodotto. 30136902
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136902 5 g 5g
30010935 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30136902 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB4438005G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 611-99-4
Formula molecolare C13 H10 O3
Molecular Weight (g/mol) 214.22
Sinonimo 4,4'-Dihydroxybenzophenone, Benzophenone, 4,4'-dihydroxy- (7CI,8CI), Bis(4-hydroxyphenyl)methanone, 4,4'-Dihydroxybenzophenone, 4,4'-Dihydroxydiphenyl ketone, 4,4'-Hydroxybenzophenone, 4-DHB, Bis(4-hydroxyphenyl) ketone, Bis(p-hydroxy)benzophenone, HBP, HBP (ketone), NSC 2831, p,p'-Dihydroxybenzophenone
IUPAC Name bis(4-hydroxyphenyl)methanone
SMILES Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(O)cc2
Specifica
Materiale o nome chimico 4,4'-Dihydroxybenzophenone
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C13H10O3/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8,14-15H
Peso formulazione 214.063