missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bis(4-hydroxybutyl) Terephthalate, TRC

Codice prodotto. 17959194
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17959194 10 mg 10mg
17917654 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17959194 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB44381510MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 23358-95-4
Formula molecolare C16 H22 O6
Molecular Weight (g/mol) 310.34
Sinonimo 1,4-Benzenedicarboxylic acid 1,4-bis(4-hydroxybutyl) ester, 1,4-Benzenedicarboxylic acid, bis(4-hydroxybutyl) ester (9CI), Terephthalic acid, bis(4-hydroxybutyl) ester (6CI,8CI), 1,4-Butanediol, terephthalate (2:1) (8CI), 1,4-Butanediyl terephthalate, Bis(4-hydroxybutyl) terephthalate
IUPAC Name bis(4-hydroxybutyl) benzene-1,4-dicarboxylate
SMILES OCCCCOC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OCCCCO

Specifica

Materiale o nome chimico Bis(4-hydroxybutyl) Terephthalate
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C16H22O6/c17-9-1-3-11-21-15(19)13-5-7-14(8-6-13)16(20)22-12-4-2-10-18/h5-8,17-18H,1-4,9-12H2
Peso formulazione 310.1416
Percent Purity >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.