Learn More
Alfa Aesar™ Bis(4-methoxyphenyl) carbonate, 97%
Marca: Alfa Aesar™ A18702.18
Dettagli aggiuntivi : CAS : 5676-71-1 Peso : 0.05000kg
Quantità | 50g |
---|
Identificatori chimici
5676-71-1 | |
274.272 | |
PVBTWSPZTNYNHG-UHFFFAOYSA-N | |
3793869 | |
COC1=CC=C(C=C1)OC(=O)OC2=CC=C(C=C2)OC |
C15H14O5 | |
MFCD00798557 | |
bis 4-methoxyphenyl carbonate, 4-methoxyphenyl 4-methoxyphenoxy formate, acmc-1arso, 4-methoxyphenyl carbonate | |
bis(4-methoxyphenyl) carbonate |
Specifica
Bis(4-methoxyphenyl) carbonate | |
50g | |
C15H14O5 | |
bis 4-methoxyphenyl carbonate, 4-methoxyphenyl 4-methoxyphenoxy formate, acmc-1arso, 4-methoxyphenyl carbonate | |
COC1=CC=C(C=C1)OC(=O)OC2=CC=C(C=C2)OC | |
274.272 | |
274.28 |
86°C to 88°C | |
5676-71-1 | |
MFCD00798557 | |
PVBTWSPZTNYNHG-UHFFFAOYSA-N | |
bis(4-methoxyphenyl) carbonate | |
3793869 | |
97% |