Learn More
Bis(4-methoxyphenyl)disulfide, 97%
Codice prodotto. 11497076
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11497076 5 g 5g
11487076 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11497076 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25399.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 5335-87-5 | C14H14O2S2 | 278.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5335-87-5
Formula molecolare C14H14O2S2
Molecular Weight (g/mol) 278.38
Numero MDL MFCD00041358
InChI Key PZQGLCGLPMWYBT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bis 4-methoxyphenyl disulfide, disulfide, bis 4-methoxyphenyl, p-methoxyphenyl disulfide, 4,4'-dimethoxy diphenyldisulfide, 4-methoxyphenyl disulfide, anisole, 4,4'-dithiodi, 1-methoxy-4-4-methoxyphenyl disulfanyl benzene, 1,2-bis 4-methoxyphenyl disulfane, bis p-methoxyphenyl disulfide
PubChem CID 79258
IUPAC Name 1-methoxy-4-[(4-methoxyphenyl)disulfanyl]benzene
SMILES COC1=CC=C(SSC2=CC=C(OC)C=C2)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Bis(4-methoxyphenyl)disulfide
Punto di fusione 37°C to 41°C
Punti di ebollizione 200°C (3 mmHg)
Quantità 5 g
Beilstein 1914789
Peso formulazione 278.39
Percent Purity 97%