missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bis(4-octylphenyl)amine, TRC

Codice prodotto. 30329142
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30329142 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30329142 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB508900250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Bis(4-octylphenyl)amine
CAS 101-67-7
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C28 H43 N
Quantità 250 mg
Sinonimo Vanlube-81, p, p’-dioctyldiphenylamine
InChI Formula InChI=1S/C28H43N/c1-3-5-7-9-11-13-15-25-17-21-27(22-18-25)29-28-23-19-26(20-24-28)16-14-12-10-8-6-4-2/h17-24,29H,3-16H2,1-2H3
SMILES CCCCCCCCc1ccc(Nc2ccc(CCCCCCCC)cc2)cc1
IUPAC Name 4-octyl-N-(4-octylphenyl)aniline
Molecular Weight (g/mol) 393.65
Peso formulazione 393.3396
Percent Purity >95
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.