Learn More
Bis(4-octylphenyl)amine, TRC
Codice prodotto. 30345143
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30345143 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30345143 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB508900500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Bis(4-octylphenyl)amine
CAS 101-67-7
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C28 H43 N
Quantità 500 mg
Sinonimo Vanlube-81, p, p’-dioctyldiphenylamine
InChI Formula InChI=1S/C28H43N/c1-3-5-7-9-11-13-15-25-17-21-27(22-18-25)29-28-23-19-26(20-24-28)16-14-12-10-8-6-4-2/h17-24,29H,3-16H2,1-2H3
SMILES CCCCCCCCc1ccc(Nc2ccc(CCCCCCCC)cc2)cc1
IUPAC Name 4-octyl-N-(4-octylphenyl)aniline
Molecular Weight (g/mol) 393.65
Peso formulazione 393.3396
Percent Purity >95