Learn More
Bis(4-tert-butylphenyl)iodonium p-toluenesulfonate, Electronic grade, 99+% (metals basis)
Codice prodotto. 15465285
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15465285 1 g 1g
15485285 250 mg 250mg
15475285 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15465285 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H55188.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 131717-99-2 | C27H33IO3S | 564.52 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 131717-99-2
Formula molecolare C27H33IO3S
Molecular Weight (g/mol) 564.52
Numero MDL MFCD02683472
InChI Key UEJFJTOGXLEPIV-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo bis 4-tert-butylphenyl iodanium tosylate, bis 4-tert-butylphenyl iodonium p-toluenesulfonate, 4,4-di-tert-butyldiphenyliodonium p-toluenesulfonate, acmc-20n1fr, bis 4-tert-butylphenyl iodonium tosylate, bis 4-tert-butylphenl iodonium p, bis p-tert-butylphenyl iodonium p-toluenesulfonate, bis 4-tert-butylphenyl iodonium p-toluenesulfonate, electronic grade, bis 4-tert-butylphenyl iodonium p-toluenesulfonate, electronic grade trace metals basis
PubChem CID 16216932
IUPAC Name bis(4-tert-butylphenyl)iodanium;4-methylbenzenesulfonate
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O.CC(C)(C)C1=CC=C([I+]C2=CC=C(C=C2)C(C)(C)C)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Bis(4-tert-butylphenyl)iodonium p-toluenesulfonate
Punto di fusione 237°C to 240°C
Colore White
Note percentuale saggio (metals basis)
Quantità 1 g
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 564.52
Percent Purity ≥99%
Grado Electronic
Forma fisica Powder