Learn More
Bis(acetonitrile)(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate, 97+%
Codice prodotto. 15410097
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15410097 5 g 5g
15400097 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15410097 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H66191.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 32679-02-0 | C12H18BF4N2Rh | 380.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 32679-02-0
Formula molecolare C12H18BF4N2Rh
Molecular Weight (g/mol) 380.00
Numero MDL MFCD06798085
InChI Key KSMAFOANQHYEJG-SUESZSCISA-N
Sinonimo bis acetonitrile 1,5-cyclooctadiene rhodium 1 tetrafluoroborate, bis acetonitrile 1,5-cyclooctadiene rhodium i tetrafluoroborate, rh cod mecn 2 bf4, bis acetonitrile 1,5-cyclooctadiene rhodium i te
PubChem CID 11132655
SMILES [Rh+].CC#N.CC#N.F[B-](F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1
Specifica
Materiale o nome chimico Bis(acetonitrile)(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Colore Yellow
Quantità 5 g
Sensibilità Air Sensitive
IUPAC Name acetonitrile;(1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diene;rhodium;tetrafluoroborate
Peso formulazione 379.99
Percent Purity ≥97%
Forma fisica Solid