Learn More
Bis-acrylamide (Electrophoresis), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10689923
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10689923 25 g Poly Bottle 25g
10689733 100 g Poly Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10689923 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP17125
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
  • Bis-acrylamide is a cross-linking agent used in the preparation of polyacrylamide gels for electrophoresis
  • RNase, DNase, and protease free
  • Specified and tested for use in electrophoresis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-26-9
Formula molecolare C7H10N2O2
Molecular Weight (g/mol) 154.169
InChI Key ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo N, N«–Methylene-bis-acrylamide
PubChem CID 8041
IUPAC Name N-[(prop-2-enoylamino)methyl]prop-2-enamide
SMILES C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
Specifica
Absorbance 0.2 AU max., 0.2 max. (1% solution) at 290nm
Materiale o nome chimico Bis-Acrylamide
Forma fisica Solid
Punto di fusione 300°C
Colore White
pH 5
Quantità 25 g
DNasi DNase free
Imballaggio Poly Bottle
Intervallo percentuale saggio ≥95 %
Formula lineare CH2CHCONHCH2NHCOCHCH2
Peso formulazione 154.17
Percent Purity ≥95%
Grado Elettroforesi