Learn More
Bis-acrylamide Solution (2% w/v/Electrophoresis), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10193523
Click to view available options
Quantità:
250 mL
Dimensione della confezione:
250mL
Codice prodotto. 10193523
Marca: Fisher BioReagents BP1404250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Bis-Acrylamide Solution is a cross-linker commonly used in the preparation of polyacrylamide electrophoresis gels.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Bis-Acrylamide Solution
Nota nome 2% w/v
Forma fisica Liquid
CAS 110-26-9, 7732-18-5
Colore Colorless
Quantità 250 mL
Imballaggio Amber Glass
Formula molecolare C7H10N2O2
InChI Key ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
IUPAC Name N-[(prop-2-enoylamino)methyl]prop-2-enamide
Molecular Weight (g/mol) 154.169
PubChem CID 8041
Peso formulazione 154.08
Grado Elettroforesi