Learn More
Bis(cyclopentadienyl)cobalt
Descrizione
Bis(cyclopentadienyl)cobalt is used to catalyze the preparation of pyridines from alkynes and nitriles. It acts as a polymerization inhibitor of olefins. It is a common one-electron reducing agent in the laboratory. It reacts with carbon monoxide to prepare cobalt(I) derivative, cyclopentadienylcobalt dicarbonyl. It also serves as an internal standard in cyclic voltametry. Further, it finds use in Diels-Alder reactions. In addition to this, it is used as a paint drier and as an oxygen stripping agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Packaged under argon
Specifica
Spécification
| Materiale o nome chimico | Bis(cyclopentadienyl)cobalt |
| Punto di fusione | 176°C to 180°C (decomposition) |
| Quantità | 1 g |
| Numero UN | UN3181 |
| Sensibilità | Air and moisture sensitive |
| Informazioni di solubilità | Insoluble in water. |
| Peso formulazione | 189.12 |
| Forma fisica | Powder |
Sécurité et traitement
- Bis(cyclopentadienyl)cobalt
- Pericolo
- Solido infiammabile Categoria 1
- cancerogenicità Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H228-Solido infiammabile.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali /regionali / nazionali / internazionali..