Learn More
Bis(cyclopentadienyl)manganese, sublimed, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15461067
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15461067 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15461067 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 014535.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 73138-26-8 | Molecular Formula: C10H10Mn | Molecular Weight: 185.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Confezionato in ampolle in atmosfera di argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 73138-26-8
Formula molecolare C10H10Mn
Molecular Weight (g/mol) 185.13
Numero MDL MFCD00045468
InChI Key LCGVCXIFXLGLHG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bis cyclopentadienyl manganese, acmc-20aln3, dicyclopentadienylmanganese, manganese,di-2,4-cyclopentadien-1-yl, bis cyclopenta-1,3-dien-1-yl manganese
PubChem CID 21960473
IUPAC Name cyclopenta-1,3-diene;manganese(2+)
SMILES [Mn](c1cccc1)c1cccc1
Specifica
Materiale o nome chimico Bis(cyclopentadienyl)manganese
Nota nome Sublimed
Punto di fusione 175°C
Punti di ebollizione 245°C
Punto d'infiammabilità 52°C (126°F)
Imballaggio Fiala
Quantità 5 g
Numero UN UN3181
Sensibilità Air and moisture sensitive
Peso formulazione 185.13
Forma fisica Powder