Learn More
Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride, 97%
Codice prodotto. 10185220 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10185220 10 g Bottiglia in vetro 10g
10052690 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10185220 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 215760100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1271-19-8 | C10H10Cl2Ti | 249 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1271-19-8
Formula molecolare C10H10Cl2Ti
Molecular Weight (g/mol) 249
Numero MDL MFCD00003723
InChI Key MKNXBRLZBFVUPV-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo Titanocene dichloride
PubChem CID 124040768
IUPAC Name cyclopenta-1,3-diene;titanium(2+);dichloride
SMILES [CH-]1C=CC=C1.[CH-]1C=CC=C1.[Cl-].[Cl-].[Ti+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 287.0°C to 289.0°C
Colore Bordeaux to Red
Densità 1.6000g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 10 g
Fieser 06,48
Indice di Merck 15, 9638
Gravità specifica 1.6
Informazioni di solubilità Solubility in water: hydrolyses. Other solubilities: soluble in aromatic hydrocarbons, thf, halogenated, solvents, acetonitrile,, slightly soluble in chloroform, ethanol < 1mg/l,, acetone < 1mg/l
Peso formulazione 249
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.