Learn More
Bis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]dichloropalladium, 95%
Codice prodotto. 12675117 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
12675117 1 g Bottiglia in vetro 1g
12685117 5 g Bottiglia in vetro 5g
2 options
Codice prodotto. 12675117
Marca: Thermo Scientific Acros 447890010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 887919-35-9 | C32H56Cl2N2P2Pd | 708.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 887919-35-9
Formula molecolare C32H56Cl2N2P2Pd
Molecular Weight (g/mol) 708.08
Numero MDL MFCD09265123
InChI Key DWOZNANUEDYIOF-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo bis di-tert-butyl 4-dimethylaminophenyl phosphine dichloropalladium ii, pd amphos cl2, pdcl2 amphos 2, a-taphos 2pdcl2, dichlorobis di-tert-butyl 4-dimethylaminophenyl phosphine palladium ii, alpha-taphos 2pdcl2, bis 4-di-tert-butylphosphino-n,n-dimethylbenzenamine palladium dichloride
PubChem CID 11714597
IUPAC Name 4-ditert-butylphosphanyl-N,N-dimethylaniline;dichloropalladium
SMILES Cl[Pd]Cl.CN(C)C1=CC=C(C=C1)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C.CN(C)C1=CC=C(C=C1)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Bis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]dichloropalladium
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 708.07
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bis¢di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine!dichloropalladium