Learn More
Bis(dibenzylideneacetone)palladium (Technical Grade), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Bis(dibenzylideneacetone)palladium |
| CAS | 32005-36-0 |
| Formula molecolare | 2 C17 H14 O . Pd |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | Bis[(1,2,4,5-η)-1,5-diphenyl-1,4-pentadien-3-one]palladium |
| InChI Formula | InChI=1S/2C17H14O.Pd/c2*18-17(13-11-15-7-3-1-4-8-15)14-12-16-9-5-2-6-10-16;/h2*1-14H;/b2*13-11+,14-12+; |
| SMILES | [Pd].O=C(\C=C\c1ccccc1)\C=C\c2ccccc2.O=C(\C=C\c3ccccc3)\C=C\c4ccccc4 |
| IUPAC Name | (1E,4E)-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one;palladium |
| Molecular Weight (g/mol) | 575 |
| Peso formulazione | 574.1124 |