Learn More
Bis(dibenzylideneacetone)palladium
Codice prodotto. 10571511 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10571511 1 g Bottiglia in vetro 1g
10678201 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10571511 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 291970010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 32005-36-0 | C34H28O2Pd | 575.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 32005-36-0
Formula molecolare C34H28O2Pd
Molecular Weight (g/mol) 575.02
Numero MDL MFCD00051942
InChI Key UKSZBOKPHAQOMP-SVLSSHOZSA-N
Sinonimo bis dibenzylideneacetone palladium, bis dibenzylideneacetone palladium 0, pd dba 2, 1e,4e-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one; palladium, bis dibenzyldeneacetone palladium 0, tris dibenzylideneacetone dipalladium o, palladium 0 bis dibenzylideneacetone, pubchem14428
PubChem CID 6505921
IUPAC Name (1E,4E)-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one;palladium
SMILES [Pd].O=C(\C=C\C1=CC=CC=C1)/C=C/C1=CC=CC=C1.O=C(\C=C\C1=CC=CC=C1)/C=C/C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Bis(dibenzylideneacetone)palladium
Punto di fusione 150.0°C
Colore Black to Brown-Red
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare Pd(C6H5CH=CHC(O)CH=CHC6H5)2
Quantità 1 g
Fieser 15,302
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Peso formulazione 575.02
Percent Purity 16 to 21% (Pd)
Forma fisica Fine Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bis(dibenzylideneacetone)palladium
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.