Learn More
Bis(diisopropylamino)chlorophosphine
Codice prodotto. 10135620 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10135620 5 g Bottiglia in vetro 5g
10627684 1 g Bottiglia in vetro 1g
11995841 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10135620 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 321560050
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 56183-63-2 | C12H28ClN2P | 266.79 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56183-63-2
Formula molecolare C12H28ClN2P
Molecular Weight (g/mol) 266.79
Numero MDL MFCD00061482
InChI Key FEHUTHGOLLQBNW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bis diisopropylamino chlorophosphine, phosphorodiamidous chloride, tetrakis 1-methylethyl, chloro diisopropylamino phosphanyl diisopropylamine, pubchem6478, acmc-1av77, bisdiisopropylaminochlorophosphine, bis diisopropyamino chlorophosphine, bis di-isopropylamino chlorophosphine, bis n,n-diisopropylamino chlorophosphine, chlorobis n,n-diisopropylamino phosphine
PubChem CID 2733425
IUPAC Name N-[chloro-[di(propan-2-yl)amino]phosphanyl]-N-propan-2-ylpropan-2-amine
SMILES CC(C)N(C(C)C)P(Cl)N(C(C)C)C(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Bis(diisopropylamino)chlorophosphine
Punto di fusione 100.0°C to 110.0°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare [((CH3)2CH)2N]2PCl
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
Peso formulazione 266.8