Specifica
| Materiale o nome chimico | Bis(diisopropylamino)chlorophosphine |
| Punto di fusione | 100.0°C to 110.0°C |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | [((CH3)2CH)2N]2PCl |
| Quantità | 1 g |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: reacts |
| Peso formulazione | 266.8 |