Learn More
Bis(dimethylthiocarbamyl) Sulfide 97%, ACROS Organics™
Codice prodotto. 10537362 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
250g; flacone in vetro
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
10537362 250g; flacone in vetro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10537362 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 402432500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifications
Materiale o nome chimico Bis(dimethylthiocarbamyl) sulfide
Nota nome 97%
CAS 97-74-5
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 106.0°C to 110.0°C
Colore Yellow
Punto d'infiammabilità 156°C
Perdita all'essiccatura 0.3% max. (60°C)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C6H12N2S3
Formula lineare ((CH3)2NCS)2S
Numero MDL MFCD00014870
Quantità 250 g
Sinonimo tetramethylthiuram monosulfide, bis dimethylthiocarbamoyl sulfide, monothiuram, unads, mono-thiurad, tmtm, thiuram mm, aceto tmtm, cyuram ms, ekagom tm
InChI Key REQPQFUJGGOFQL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C(=S)SC(=S)N(C)C
IUPAC Name dimethylcarbamothioyl N,N-dimethylcarbamodithioate
Molecular Weight (g/mol) 208.356
PubChem CID 7347
Peso formulazione 208.37
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Bis(dimethylthiocarbamyl) sulfide
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Hazard Statement
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico