Learn More
Bis(methylthio)-2-nitroethylene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Bis(methylthio)-2-nitroethylene |
| CAS | 13623-94-4 |
| Formula molecolare | C4H7NO2S2 |
| Quantità | 250 g |
| Sinonimo | 1,1-Bis(methylsulfanyl)-2-nitroethene, 1,1-Bis(methylthio)-2-nitroethene, 1-Nitro-2,2-bis(methylmercapto)ethylene, 1-Nitro-2,2-bis(methylthio)ethene, 1-Nitro-2,2-bis(methylthio)ethylene, 2,2-Bis(methylthio)-1-nitroethylene, NSC 241513 |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H7NO2S2/c1-8-4(9-2)3-5(6)7/h3H,1-2H3 |
| SMILES | CSC(=C[N+](=O)[O-])SC |
| IUPAC Name | 1,1-bis(methylsulfanyl)-2-nitroethene |
| Molecular Weight (g/mol) | 165.23 |
| Peso formulazione | 164.9918 |