Learn More
Bis(methylthio)methane, 99%
Codice prodotto. 11448597
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11448597 5 g 5g
11458597 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11448597 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A19706.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1618-26-4 | C3H8S2 | 108.217 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1618-26-4
Formula molecolare C3H8S2
Molecular Weight (g/mol) 108.217
Numero MDL MFCD00008564
InChI Key LOCDPORVFVOGCR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bis methylthio methane, bis methylsulfanyl methane, 2,4-dithiapentane, methane, bis methylthio, bis methylmercapto methane, formaldehyde dimethyl mercaptal, methylenebis methyl sulfide, thioformaldehyde dimethylacetal, ch3sch2sch3
PubChem CID 15380
IUPAC Name bis(methylsulfanyl)methane
SMILES CSCSC
Specifica
Materiale o nome chimico Bis(methylthio)methane
Punti di ebollizione 146°C to 147°C
Punto d'infiammabilità 43°C (109°F)
Odore Unpleasant
Quantità 5 g
Numero UN UN1993
Beilstein 1731143
Indice di Merck 14,1256
Peso formulazione 108.23
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bis(methylthio)methane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Bis(methylthio)methane