Learn More
Bis(neopentyl glycolato)diboron, 98%
Codice prodotto. 10202712 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10202712 1 g Bottiglia in vetro 1g
10047709 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10202712 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 358890010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 201733-56-4 | C10H20B2O4 | 225.89 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 201733-56-4
Formula molecolare C10H20B2O4
Molecular Weight (g/mol) 225.89
Numero MDL MFCD02093062
InChI Key MDNDJMCSXOXBFZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bis neopentyl glycolato diboron, bis neopentylglycolato diboron, 5,5,5',5'-tetramethyl-2,2'-bi 1,3,2-dioxaborinane, 2-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane, 5,5,5',5'-tetramethyl-2,2'-bi-1,3,2-dioxaborinane, 2,2'-bi-1,3,2-dioxaborinane, 5,5,5',5'-tetramethyl, bis neopentyl glycolato diborane, bis 2,2-dimethyl-1,3-propanediolato diboron, 5,5,5',5'-tetramethyl-2,2' bi 1,3,2 dioxaborinanyl
PubChem CID 2734316
IUPAC Name 2-(5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane
SMILES CC1(C)COB(OC1)B1OCC(C)(C)CO1
Specifica
Materiale o nome chimico Bis(neopentyl glycolato)diboron
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 178.0°C to 183.0°C
Colore Colorless
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 225.88
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bis(neopentyl glycolato)diboron
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.