Learn More
Bis(norbornadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate, 94%
Codice prodotto. 10576173 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10576173 100 mg Bottiglia in vetro 100mg
10331763 500 mg Bottiglia in vetro 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10576173 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 382551000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 36620-11-8 | C14H16BF4Rh | 373.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 36620-11-8
Formula molecolare C14H16BF4Rh
Molecular Weight (g/mol) 373.99
Numero MDL MFCD00671775
InChI Key HAYDJWBQWOEERB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bis norbornadiene rhodium i tetrafluoroborate, rh nbd 2bf4, bis eta-2,5-norbornadiene rhodium i tetrafluoroborate, bis norbornadiene tetrafluoroborato rhodium, bis bicyclo 2.2.1 hepta-2,5-diene rhodium tetrafluoroborate, rh nbd 2 bf4, bis norbomadiene rhodium i tetrafluoroborate, bis norbornadiene rhodium tetrafluoroborate
PubChem CID 10915722
IUPAC Name bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene;rhodium;tetrafluoroborate
SMILES [Rh+].F[B-](F)(F)F.C1C2C=CC1C=C2.C1C2C=CC1C=C2
Specifica
Materiale o nome chimico Bis(norbornadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Punto di fusione 209.0°C to 211.0°C
Colore Red
Analisi elementare 92% min.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes
Peso formulazione 373.99
Percent Purity 94%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bis(norbornadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.