Learn More
Bis(pentafluorophenyl)phenylphosphine, 90%, tech., Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10145420 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10145420 100 mg Bottiglia in vetro 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10145420 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 313171000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Bis(pentafluorophenyl)phenylphosphine
CAS 5074-71-5
Punto di fusione 56.0°C to 62.0°C
Punti di ebollizione 105.0°C (0.2 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Intervallo percentuale saggio 88% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C18H5F10P
Formula lineare (C6F5)2PC6H5
Quantità 100 mg
Sinonimo bis pentafluorophenyl phenylphosphine, dftpp, decafluorotriphenylphosphine, bis perfluorophenyl phenyl phosphine, bis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl-phenylphosphane, phosphine,bis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl phenyl, bis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl phenyl phosphane, ultramark 443, bis pentafluorophenyl phenyl phosphite, bis pentafluorophenyl phenyl phosphine
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water.
InChI Key OYNXPGGNQMSMTR-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(P(C2=CC=CC=C2)C2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)C(F)=C1F
IUPAC Name bis(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)-phenylphosphane
Molecular Weight (g/mol) 442.20
PubChem CID 78757
Peso formulazione 442.2
Percent Purity 90%