Learn More
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)zirconium dichloride, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11338368
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
Dimensione della confezione:
2g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11338368 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11338368 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 039555.04
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 54039-38-2
Formula molecolare C20H30Cl2Zr-2
Molecular Weight (g/mol) 432.584
Numero MDL MFCD00058849
InChI Key OCFSLQKTBFSWPL-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo decamethylzirconocene dichloride
PubChem CID 57369741
IUPAC Name dichlorozirconium;1,2,3,4,5-pentamethylcyclopenta-1,3-diene
SMILES C[C-]1C(=C(C(=C1C)C)C)C.C[C-]1C(=C(C(=C1C)C)C)C.Cl[Zr]Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Bis(pentamethylcyclopentadienyl)zirconium dichloride
Colore Yellow
Imballaggio Fiala
Quantità 2 g
Numero UN UN3096
Sensibilità Air and moisture sensitive
Peso formulazione 432.56
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline