Learn More
Bis(pinacolato)diboron, 98%
Codice prodotto. 10766442 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
1g
250mg
25g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10766442 1 g Bottiglia in vetro 1g
10420252 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
10651823 5 g Bottiglia in vetro 5g
10544634 25 g Bottiglia in vetro 25g
11905851 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10766442 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 330570010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 73183-34-3 | C12H24B2O4 | 253.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 73183-34-3
Formula molecolare C12H24B2O4
Molecular Weight (g/mol) 253.94
Numero MDL MFCD00799570
InChI Key IPWKHHSGDUIRAH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bis pinacolato diboron, bis pinacolato diborane, 4,4,4',4',5,5,5',5'-octamethyl-2,2'-bi 1,3,2-dioxaborolane, pinacol diborane, diboron pinacol ester, b2pin2, 4,4,4',4',5,5,5',5'-octamethyl-2,2'-bi-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, bispinacolate diboron, unii-i906w26p4u
PubChem CID 2733548
IUPAC Name 4,4,5,5-tetramethyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifica
Materiale o nome chimico Bis(pinacolato)diboron
Punto di fusione 135.0°C to 140.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Indice di Merck 15,1301
Peso formulazione 253.9
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder or Platelets