Learn More
Bis(pinacolato)diboron, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Bis(pinacolato)diboron |
| Quantità | 25 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H24B2O4/c1-9(2)10(3,4)16-13(15-9)14-17-11(5,6)12(7,8)18-14/h1-8H3 |