Learn More
Bis(pyridine)iodonium tetrafluoroborate, 97%
Codice prodotto. 10723993 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10723993 1 g Bottiglia in vetro 1g
10218753 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10723993 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 369680010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 15656-28-7 | C10H10BF4IN2 | 371.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15656-28-7
Formula molecolare C10H10BF4IN2
Molecular Weight (g/mol) 371.91
Numero MDL MFCD03703393
InChI Key BMDSRCBKJZCUBH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bis pyridine iodonium tetrafluoroborate, barluenga's reagent, bis pyridine iodonium i tetrafluoroborate, iodanium pyridine tetrafluoroborate, iodonium pyridine tetrafluoroborate, bispyridine iodonium tetrafluoroborate, bis pyridin iodonium tetrafluoroborate, iodium bis pyridine tetrafluoroborate, bis pyridine-iodonium tetrafluoroborate
PubChem CID 10883201
IUPAC Name iodanium;pyridine;tetrafluoroborate
SMILES F[B-](F)(F)F.[I-]([N+]1=CC=CC=C1)[N+]1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Bis(pyridine)iodonium tetrafluoroborate
Punto di fusione 137.0°C to 141.0°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Indice di Merck 15, 1303
Peso formulazione 371.91
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bis(pyridine)iodonium tetrafluoroborate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.