Learn More
Bis(tetraethylammonium) bis(2-thioxo-1,3-dithiole-4,5-dithiolato)zincate, 97%
Codice prodotto. 11323936
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11323936 250 mg 250mg
11313936 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11323936 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L17046.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 72022-68-5 | C22H40N2S10Zn | 718.556 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 72022-68-5
Formula molecolare C22H40N2S10Zn
Molecular Weight (g/mol) 718.556
Numero MDL MFCD00623815
InChI Key TXRIVAQWJHZFOT-UHFFFAOYSA-J
Sinonimo bis tetraethylammonium bis 2-thioxo-1,3-dithiole-4,5-dithiolato zincate
PubChem CID 15762389
IUPAC Name zinc;2-sulfanylidene-1,3-dithiole-4,5-dithiolate;tetraethylazanium
SMILES CC[N+](CC)(CC)CC.CC[N+](CC)(CC)CC.C1(=C(SC(=S)S1)[S-])[S-].C1(=C(SC(=S)S1)[S-])[S-].[Zn+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Bis(tetraethylammonium) bis(2-thioxo-1,3-dithiole-4,5-dithiolato)zincate
Punto di fusione 202°C to 206°C
Quantità 250 mg
Beilstein 4900651
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 718.6
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder