Learn More
Bis(tri-n-butyltin) Oxide, Stabilized 96%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10000610 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10000610 5 mL Glass Bottle 5mL
10539810 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10000610 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 106510050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56-35-9
Formula molecolare C24H58OSn2
Molecular Weight (g/mol) 600.15
Numero MDL MFCD00009418
InChI Key NZQFYJHTWVEUPP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tributyltin oxide, tbto, bis tributyltin oxide, hexabutyldistannoxane, distannoxane, hexabutyl, lastanox q, bis tri-n-butyltin oxide, butinox, biomet
PubChem CID 16682746
ChEBI CHEBI:81543
IUPAC Name tributyltin oxide
SMILES O.CCCC[SnH](CCCC)CCCC.CCCC[SnH](CCCC)CCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Bis(tri-n-butyltin) oxide
Nota nome 96%
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1700g/mL
Punti di ebollizione 180.0°C (2.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96%
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare [CH3(CH2)3]3SnOSn[(CH2)3CH3]3
Indice di rifrazione 1.4854 to 1.4874
Quantità 5 mL
Fieser 06,56; 07,26; 08,43; 09,53; 11,62; 13,41; 16,227
Stabilizzatore 0.1% lactic acid
Peso formulazione 596.11
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid