Learn More
Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0), 98%
Codice prodotto. 10628922 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10628922 100 mg Bottiglia in vetro 100mg
10073373 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10628922 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 363501000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 53199-31-8 | C24H54P2Pd | 511.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 53199-31-8
Formula molecolare C24H54P2Pd
Molecular Weight (g/mol) 511.06
Numero MDL MFCD03094580
InChI Key MXQOYLRVSVOCQT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bis tri-tert-butylphosphine palladium 0, bis tri-t-butylphosphine palladium 0, bis tri-tert-butylphosphine palladium, bis tri-tert-butylphosphane palladium, palladium; tritert-butylphosphane, palladium, bis tris 1,1-dimethylethyl phosphine, pd p tbu 3 2, pd t-bu3p 2, bis tri-t-butylphosphine palladium, di tri-tert-butylphosphine palladium 0
PubChem CID 2734558
SMILES [Pd].CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0)
Punto di fusione 258.0°C to 272.0°C
Colore Brown-Orange to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (ex Pd)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
IUPAC Name bis(tri-tert-butylphosphane) palladium
Peso formulazione 511.05
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0)