Learn More
Bis(tributyltin) Oxide, TRC
Codice prodotto. 30337053
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30337053 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30337053 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB5854305G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico TBTO
CAS 56-35-9
Formula molecolare C24 H54 O Sn2
Quantità 5 g
Sinonimo TBTO (Bis(tributyltin) oxide), Distannoxane, 1,1,1,3,3,3-hexabutyl- (ACI), 1,1,1,3,3,3-Hexabutyldistannoxane (ACI), Bis(tributyltin) oxide (6CI), Distannoxane, hexabutyl- (8CI, 9CI), 6-Oxa-5,7-distannaundecane, 5,5,7,7-tetrabutyl-, Aceto TBTO, BioMeT 66, BioMeT SRM, BioMeT TBTO, Bis(tributylstannic oxide), Bis(tributylstannyl) ether, Bis(tributylstannyl) oxide, Butinox, Di-tributyl tin oxide, Diall, Hexabutyldistannoxane, Hexabutylditin oxide, Intercide 340A, Lastanox F, Lastanox Q, Lastanox Q1, Lastanox Super, Lastanox T, Lastanox T 20, MT 1E, Mykolastanox F, NSC 22332, NSC 28132, Oxybis(tributylstannane), Oxybis[tributyltin], Stannicide A, Stannicide O, TBTO, TnBTO, Tri-n-butyltin oxide, Tributyltin oxide, Vikol AF 25, Vikol LO 25
InChI Formula InChI=1S/6C4H9.O.2Sn/c6*1-3-4-2;;;/h6*1,3-4H2,2H3;;;
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)O[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
IUPAC Name tributyl(tributylstannyloxy)stannane
Molecular Weight (g/mol) 596.1
Peso formulazione 598.2219