Learn More
Bis(triethylphosphine)palladium(II) chloride, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10722104 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10722104 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
10443175 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10722104 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 377972500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 28425-04-9 | Molecular Formula: C12H30Cl2P2Pd | Molecular Weight: 413.64 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 28425-04-9
Formula molecolare C12H30Cl2P2Pd
Molecular Weight (g/mol) 413.64
Numero MDL MFCD00191831
InChI Key ULYNIEUXPCUIEL-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo dichlorobis triethylphosphine palladium ii, bis triethylphosphine palladium dichloride, trans-dichlorobis triethylphosphine palladium ii, bis triethylphosphine palladium ii chloride, pdcl2 pet3 2, palladium,dichlorobis triethylphosphine, dichloropalladium-triethylphosphane 1/2, bis triethylphosphine dichloridopalladium ii
PubChem CID 11144124
IUPAC Name dichloropalladium;triethylphosphane
SMILES Cl[Pd]Cl.CCP(CC)CC.CCP(CC)CC
Specifica
Materiale o nome chimico Bis(triethylphosphine)palladium(II) chloride
Punto di fusione 139°C to 142°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 250 mg
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 413.64
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bis(triethylphosphine)palladium(II) chloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.