Learn More
[Bis(trifluoroacetoxy)iodo]benzene, 98%
Codice prodotto. 10303912 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10303912 10 g Bottiglia in vetro 10g
10139181 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10303912 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 213670100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2712-78-9 | C10H5F6IO4 | 430.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
oxidation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2712-78-9
Formula molecolare C10H5F6IO4
Molecular Weight (g/mol) 430.03
Numero MDL MFCD00009672
InChI Key PEZNEXFPRSOYPL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bis trifluoroacetoxy iodo benzene, pifa, unii-659sfv27xs, bis-trifluoroacetoxyiodobenzene, phenylbis trifluoroacetato-o iodine, bis i,i-trifluoroacetoxy iodobenzene, iodine, phenylbis trifluoroacetato-o, bis trifluoracetoxy-iodobenzene, bis trifluoroacetoxy phenyl iodane
PubChem CID 102317
IUPAC Name [phenyl-(2,2,2-trifluoroacetyl)oxy-$l^{3}-iodanyl] 2,2,2-trifluoroacetate
SMILES C1=CC=C(C=C1)I(OC(=O)C(F)(F)F)OC(=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico [Bis(trifluoroacetoxy)iodo]benzene
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 121°C to 125°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (Iodometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CF3CO2)2IC6H5
Quantità 10 g
Fieser 09,54
Indice di Merck 15, 7406
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvent
Peso formulazione 430.03
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • [Bis(trifluoroacetoxy)iodo]benzene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.