Learn More
Bis(trifluoromethanesulfonyl)imide, 99%
Codice prodotto. 10041593 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10041593 5 g Bottiglia in vetro 5g
10712024 1 g Bottiglia in vetro 1g
10629004 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10041593 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 387600050
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
View all promotions
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Add to basket
CAS: 82113-65-3 | C2HF6NO4S2 | 281.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Coupling reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 82113-65-3
Formula molecolare C2HF6NO4S2
Molecular Weight (g/mol) 281.16
Numero MDL MFCD00214154
InChI Key ZXMGHDIOOHOAAE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,1,1-trifluoro-n-trifluoromethyl sulfonyl methanesulfonamide, trifluoromethanesulfonimide, unii-c7r849vm9l, bis trifluoromethanesulfonyl imide, bistrifluoromethanesulfonimide, 1,1,1-trifluoro-n-trifluoromethanesulfonylmethanesulfonamide, 1,1,1-trifluoro-n-trifluoromethylsulfonyl methanesulfonamide, bis trifluoromethane sulfonimide, n,n-bis trifluoromethanesulfonyl imide, n,n-bis trifluoromethylsulphonyl amine
PubChem CID 157857
IUPAC Name 1,1,1-trifluoro-N-(trifluoromethylsulfonyl)methanesulfonamide
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)NS(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifications
Materiale o nome chimico Bis(trifluoromethanesulfonyl)imide
Punto di fusione 52°C to 56°C
Colore Brown to Colorless
Punti di ebollizione 90°C to 91°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
Peso formulazione 281.16
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystals
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Bis(trifluoromethanesulfonyl)imide
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.