Learn More
Bis(trimethylsilyl)acetylene, 99%
Codice prodotto. 10327270 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10327270 50 g Bottiglia in vetro 50g
10206050 10 g Bottiglia in vetro 10g
15119223 250 g Bottiglia in vetro 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10327270 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 182010500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 14630-40-1 | C8H18Si2 | 170.41 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14630-40-1
Formula molecolare C8H18Si2
Molecular Weight (g/mol) 170.41
Numero MDL MFCD00008276
InChI Key ZDWYFWIBTZJGOR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bis trimethylsilyl acetylene, silane, 1,2-ethynediylbis trimethyl, 1,2-bis trimethylsilyl ethyne, btmsa, 1,2-bis-trimethylsilanyl-ethyne, ethyne-1,2-diylbis trimethylsilane, 2,5-disilahex-3-yne, 2,2,5,5-tetramethyl, trimethyl 2-trimethylsilyl ethynyl silane, silane, 1,1'-1,2-ethynediyl bis 1,1,1-trimethyl
PubChem CID 84564
IUPAC Name trimethyl(2-trimethylsilylethynyl)silane
SMILES C[Si](C)(C)C#C[Si](C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Bis(trimethylsilyl)acetylene
Nota nome 99%
Punto di fusione 21.0°C to 24.0°C
Colore Colorless
Densità 0.7500g/mL
Punti di ebollizione 136.0°C to 137.0°C
Punto d'infiammabilità 2°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)3SiC=CSi(CH3)3
Indice di rifrazione 1.4260 to 1.4280
Quantità 50 g
Fieser 05,44; 13,97
Gravità specifica 0.75
Informazioni di solubilità Solubility in water: may decompose
Peso formulazione 170.41
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid After Melting
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bis(trimethylsilyl)acetylene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.