Learn More
Bis(trimethylsilyl)acetylene, TRC
Codice prodotto. 30337879
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30337879 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30337879 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB58868025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Bis(trimethylsilyl)acetylene
CAS 14630-40-1
Formula molecolare C8H18Si2
Quantità 25 g
Sinonimo 1,1'-(1,2-Ethynediyl)bis[1,1,1-trimethylsilane, 2,2,5,5-Tetramethyl-2,5-disilahex-3-yne, 1,2-Ethynediylbis[trimethylsilane], 1,2-Bis(trimethylsilanyl)ethyne, 1,2-Bis(trimethylsilyl)acetylene, 1,2-Bis(trimethylsilyl)ethyne, Bis(trimethylsilyl)ethyne
InChI Formula InChI=1S/C8H18Si2/c1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h1-6H3
SMILES C[Si](C)(C)C#C[Si](C)(C)C
IUPAC Name trimethyl(2-trimethylsilylethynyl)silane
Molecular Weight (g/mol) 170.4
Peso formulazione 170.0947