Learn More
Bis(trimethylsilyl)carbodiimide, 98%
Codice prodotto. 10736573 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10736573 25 g Bottiglia in vetro 25g
10006862 1 g Bottiglia in vetro 1g
10527323 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10736573 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 375130250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 1000-70-0 | C7H18N2Si2 | 186.4 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Coupling reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1000-70-0
Formula molecolare C7H18N2Si2
Molecular Weight (g/mol) 186.4
Numero MDL MFCD00051538
InChI Key KSVMTHKYDGMXFJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bis trimethylsilyl carbodiimide, carbodiimide, bis trimethylsilyl, n,n'-methanediylidenebis 1,1,1-trimethylsilanamine, silanamine, n,n'-methanetetraylbis 1,1,1-trimethyl, 1,3-bis trimethylsilyl carbodiimide, n,n'-bis trimethylsilyl carbodiimide, n,n'-methane tetraylbis 1,1,1-trimethylsilanamine, carbodiimide, bis trimethylsilyl-7ci,8ci, n,n'-methanetetraylbis 1,1,1-trimethylsilylamine
PubChem CID 70473
IUPAC Name N,N'-bis(trimethylsilyl)methanediimine
SMILES C[Si](C)(C)N=C=N[Si](C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Bis(trimethylsilyl)carbodiimide
Punto di fusione -23°C
Colore Beige to Yellow or White
Densità 0.8210g/mL
Punti di ebollizione 164°C
Punto d'infiammabilità 42°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4330 to 1.435
Quantità 25 g
Gravità specifica 0.821
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 186.4
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals or Chunks