Learn More
Bis(trimethylsilyl)methane, 98%
Codice prodotto. 11447587
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11447587 25 g 25g
11427587 1 g 1g
11437587 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11447587 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15662.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2117-28-4 | C7H20Si2 | 160.41 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2117-28-4
Formula molecolare C7H20Si2
Molecular Weight (g/mol) 160.41
Numero MDL MFCD00008275
InChI Key GYIODRUWWNNGPI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bis trimethylsilyl methane, methylenebis trimethylsilane, silane, methylenebis trimethyl, trimethyl trimethylsilylmethyl silane, trimethyl trimethylsilyl methyl silane, 2,4-disilapentane, 2,2,4,4-tetramethyl, silane, 1,1'-methylenebis 1,1,1-trimethyl
PubChem CID 75029
IUPAC Name trimethyl(trimethylsilylmethyl)silane
SMILES C[Si](C)(C)C[Si](C)(C)C
Specifica
Punti di ebollizione 132°C to 133°C
Materiale o nome chimico Bis(trimethylsilyl)methane
Punto di fusione -71°C
Quantità 25 g
Punto d'infiammabilità 12°C (53°F)
Indice di rifrazione 1.417
Densità 0.75
Numero UN UN1993
Beilstein 1734530
Peso formulazione 160.41
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bis(trimethylsilyl)methane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Bis(trimethylsilyl)methane