Learn More
Bis(triphenylphosphine)nickel(II)chloride, 98%
Codice prodotto. 10296700 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10296700 10 g Bottiglia in vetro 10g
10723221 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10296700 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 217500100
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 14264-16-5 | C36H30Cl2NiP2 | 654.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14264-16-5
Formula molecolare C36H30Cl2NiP2
Molecular Weight (g/mol) 654.18
Numero MDL MFCD00009592 MFCD00003043 MFCD20489348
InChI Key VHQPRJDILRYZBG-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo bis triphenylphosphine dichloronickel ii
PubChem CID 131664342
IUPAC Name nickel(2+);triphenylphosphane;dihydrochloride
SMILES Cl[Ni++]Cl.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Bis(triphenylphosphine)nickel(II)chloride
Nota nome 98%
Punto di fusione >300.0°C
Colore Gray to Green
Analisi elementare 97.5% min.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare [(C6H5)3P]2NiCl2
Quantità 10 g
Fieser 02,110; 09,147; 11,165; 16,118
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 654.2
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystals or Powder