Specifica
| Materiale o nome chimico | Bis(triphenylphosphine)nickel(II)chloride |
| Nota nome | 98% |
| Punto di fusione | >300.0°C |
| Colore | Gray to Green |
| Analisi elementare | 97.5% min. |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | [(C6H5)3P]2NiCl2 |
| Quantità | 50 g |
| Vedi altri risultati |