Learn More
Bis(triphenylphosphine)nickel(II) Dichloride, TRC
Codice prodotto. 30330560
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30330560 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30330560 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB5887001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Bis(triphenylphosphine)nickel(II) Dichloride
CAS 14264-16-5
Formula molecolare 2 C18 H15 P . Cl2 Ni
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/2C18H15P.2ClH.Ni/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*1-15H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
SMILES Cl[Ni]Cl.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
IUPAC Name dichloronickel;triphenylphosphane
Molecular Weight (g/mol) 654.17
Peso formulazione 652.0553