Learn More
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride, 98%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride |
| Punto di fusione | 260°C |
| Colore | Colorless |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 14.8 to 15.5% (Pd) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | [(C6H5)3P]2PdCl2 |
| Quantità | 5 g |
| Fieser | 06,59; 07,95; 08,151; 17,111 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: insoluble |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H413-Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
RUO – Research Use Only
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.