Learn More
Bis(triphenylphosphoranylidene)ammonium chloride, 97% (dry wt.), water <3%
Codice prodotto. 11393476
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11393476 5 g 5g
11303486 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11393476 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L14339.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 21050-13-5 | C36H30ClNP2 | 574.04 g/mol
Co-catalyst used with a chiral Cobalt-salen complex for the asymmetric addition of carbon dioxide to propylene oxide. Also used in the preparation of 5-Hydroxy-clethodim Sulfoxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Co-catalyst used with a chiral Cobalt-salen complex for the asymmetric addition of carbon dioxide to propylene oxide. Also used in the preparation of 5-Hydroxy-clethodim Sulfoxide.
Solubility
Moderately soluble in water.
Notes
Store in cool. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 21050-13-5
Formula molecolare C36H30ClNP2
Molecular Weight (g/mol) 574.04
Numero MDL MFCD00151523
InChI Key LVRCYPYRKNAAMX-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 1,1,1-triphenyl-n-triphenylphosphoranylidene phosphoraniminium chloride, bis triphenylphosphoranylidene ammonium chloride, bis triphenylphosphoranylidene ammonium, triphenyl p,p,p-triphenylphosphine imidato-n phosphorus 1+ tetracarbonylcobaltate 1-, bis triphenylphosphine iminium chloride∼ppncl, ppn chloride, ppn cl, ksc491c1r, parent, triphenyl p,p,p-triphenylphosphine imidato phosphorus 1+ chloride
PubChem CID 3036656
IUPAC Name triphenyl-[(triphenyl-$l^{5}-phosphanylidene)amino]phosphanium;chloride
SMILES [Cl-].C1=CC=C(C=C1)P(=[N+]=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Bis(triphenylphosphoranylidene)ammonium chloride
Punto di fusione 274°C to 276°C
Note percentuale saggio (dry wt.), water <3%
Quantità 5 g
Beilstein 4097979
Informazioni di solubilità Moderately soluble in water.
Peso formulazione 574.05
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bis(triphenylphosphoranylidene)ammoniumchloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Bis(triphenylphosphoranylidene)ammoniumchloride