Learn More
Bis(triphenylphosphoranylidene)ammonium Chloride, TRC
Codice prodotto. 30332084
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30332084 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30332084 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB5887105G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Bis(triphenylphosphoranylidene)ammonium Chloride
CAS 21050-13-5
Formula molecolare C36H30ClNP2
Quantità 5 g
Sinonimo Triphenyl(P,P,P-triphenylphosphine imidato)-phosphorus Chloride, (T-4)-Triphenyl(P,P,P-triphenylphosphine imidato-N)-phosphorus Chloride, P,P,P-triphenyl-Phosphine Imide Phosphorus Complex
InChI Formula InChI=1S/C36H30NP2.ClH/c1-7-19-31(20-8-1)38(32-21-9-2-10-22-32,33-23-11-3-12-24-33)37-39(34-25-13-4-14-26-34,35-27-15-5-16-28-35)36-29-17-6-18-30-36;/h1-30H;1H/q+1;/p-1
SMILES C1(P(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)=[N+]=P(C4=CC=CC=C4)(C5=CC=CC=C5)C6=CC=CC=C6)=CC=CC=C1.[Cl-]
IUPAC Name 1,1,1-triphenyl-N-(triphenyl-l5-phosphaneylidene)-l5-phosphaniminium chloride
Molecular Weight (g/mol) 574.03
Peso formulazione 573.15