Learn More
BIS-TRIS, TRC
Codice prodotto. 30348600
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30348600 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30348600 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB5917635G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico BIS-TRIS
CAS 6976-37-0
Formula molecolare C8H19NO5
Quantità 5 g
Sinonimo Bis-(2-hydroxyethyl)aminotris(hydroxymethyl)methane
SMILES OCCN(CCO)C(CO)(CO)CO
Molecular Weight (g/mol) 209.24
Peso formulazione 209.1263