Learn More
Bisacodyl, TRC
Codice prodotto. 30134423
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134423 50 mg 50mg
17951155 10 g 10g
17901805 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30134423 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB40080050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 603-50-9
Formula molecolare C22 H19 N O4
Molecular Weight (g/mol) 361.39
Sinonimo Phenol, 4,4'-(2-pyridinylmethylene)bis-, diacetate (ester) (9CI), Phenol, 4,4'-(2-pyridylmethylene)di-, diacetate (6CI,7CI), Phenol, 4,4'-(2-pyridylmethylene)di-, diacetate (ester) (8CI), 4,4'-(2-Pyridylmethylene)diphenol diacetate, Alophen, Bicol, Bis(p-acetoxyphenyl)-2-pyridylmethane, Bisacodyl, Brocalax, Broxalax, Contralax, Correctol Caplets, Correctol Tablets, DAMP, Dulcolan, Dulcolax, Durolax, Endokolat, Eulaxan, Feen-a-Mint Tablets, Fenilaxan, Fleet, Godalax, Hillcolax, Ivilax, LA96a, Laco, Laxadin, Laxanin N, Laxans, Laxine, Laxorex, NSC 614826, Neolax, Nigalax, Perilax, Prepacol, Pyrilax, SK-Bisacodyl, Sanvacual, Stadalax, Telemin, Theralax, Ulcol, Videx, Zetrax
IUPAC Name [4-[(4-acetyloxyphenyl)-pyridin-2-ylmethyl]phenyl] acetate
SMILES CC(=O)Oc1ccc(cc1)C(c2ccc(OC(=O)C)cc2)c3ccccn3
Specifica
Materiale o nome chimico Bisacodyl
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C22H19NO4/c1-15(24)26-19-10-6-17(7-11-19)22(21-5-3-4-14-23-21)18-8-12-20(13-9-18)27-16(2)25/h3-14,22H,1-2H3
Peso formulazione 361.1314
Percent Purity >95%