Learn More
Bisdemethoxycurcumin, TRC
Codice prodotto. 30137535
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137535 50 mg 50mg
30132790 1 g 1g
17967184 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137535 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB42580550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 24939-16-0
Formula molecolare C19 H16 O4
Molecular Weight (g/mol) 308.33
Sinonimo Bisdesmethoxycurcumin
IUPAC Name 1,7-bis(4-hydroxyphenyl)hepta-1,6-diene-3,5-dione
SMILES Oc1ccc(C=CC(=O)CC(=O)C=Cc2ccc(O)cc2)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico Bisdesmethoxycurcumin
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C19H16O4/c20-16-7-1-14(2-8-16)5-11-18(22)13-19(23)12-6-15-3-9-17(21)10-4-15/h1-12,20-21H,13H2
Peso formulazione 308.1049