Learn More
Bisindolylmaleimide I, MedChemExpress
Codice prodotto. 16443396
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16443396 25 mg 25mg
16435898 10 mg 10mg
16432047 50 mg 50mg
16428537 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16443396 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13867
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
MedChemExpress Bisindolylmaleimide I (GF109203X) is a highly selective, cell-permeable, and reversible protein kinase C (PKC) inhibitor with a Ki of 14 nM.
Bisindolylmaleimide I (GF109203X) is a highly selective, cell-permeable, and reversible protein kinase C (PKC) inhibitor with a Ki of 14 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico Bisindolylmaleimide I
CAS 133052-90-1
Colore Red
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C25H24N4O2
Quantità 25 mg
Sinonimo GF109203X Go 6850
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 32 mg/mL (77.58 mM)
SMILES O=C(C(C1=CN(CCCN(C)C)C2=C1C=CC=C2)=C3C4=CNC5=C4C=CC=C5)NC3=O
Molecular Weight (g/mol) 412.48
Peso formulazione 412.48
Percent Purity 99.03%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only