missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
- Molecular Weight: 489 Da
- Purity: >98%
- Form: Solid
- Inhibitor Activity: Selective, cell-permeable PKC inhibitor; displays 10-fold greater selectivity for PKCα (IC50 = 9 nM) and 4-fold greater selectivity for PKCβI (IC50 = 28 nM) over Ca²+-independent PKCε (IC50 = 108 nM).
- Additional Targets: Inhibits GRK2, GRK5, and GRK6 (IC50 values are 29, 3.6, and 16 μM, respectively).
- Biological Effects: Enhances cardiac contractility and protection from heart failure; prevents T-cell activation and proliferation (IC50s ranging from 30-150 nM).
- CAS Number: 151342-35-7
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Specifica
| Alternate Part Number | Ro 32-0432 hydrochloride |
| Tampone | 100% Ro 32-0432 hydrochloride |
| Content And Storage | Store at -20°C. |
| Forma | Solid |
| Shipping Condition | Ambient |
| Target Molecule | Protein Kinase C (PKC), GRK2, GRK5, GRK6 |
| Formulazione | 100% Ro 32-0432 hydrochloride |
| Quantità | 1 mg |
| Da utilizzare con (applicazione) | Protein kinase C inhibition, T-cell activation inhibition, Cardiac contractility research, Chronic inflammatory response research |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?